Documenti
735124
Sigma-Aldrich
Linoleic acid-d32
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)4CD=CDCD2CD=CD(CD2)7CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.64
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+32
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[2H]
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
OYHQOLUKZRVURQ-ZUBLZFHSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
oleic acid-d9 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
861809O
oleic acid-d9
Acido linoleico ≥99%
Sigma-Aldrich
L1376
Acido linoleico