Documenti fondamentali
734934
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
Densità
1.711 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)c1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,7H
WAJOYKZVIXCVTR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
171.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)