733156
Butyrophenone-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
C6H513COCH2CH2CH3
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
228-230 °C (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCC[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3/i10+1
FFSAXUULYPJSKH-DETAZLGJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)