Documenti fondamentali
73309
Sigma-Aldrich
(R)-Fmoc-4-(3-pyridyl)-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-pyridyl)butyric acid, Fmoc-4-(3-pyridyl)-D-β-homoalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
(R)-Fmoc-4-(3-pyridyl)-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22N2O4/c27-23(28)13-17(12-16-6-5-11-25-14-16)26-24(29)30-15-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-11,14,17,22H,12-13,15H2,(H,26,29)(H,27,28)/t17-/m1/s1
QBMDHZYUTBFELW-QGZVFWFLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)