Vai a
902885
Cabinet wall duct 55 mm
10 mm connector (connections on both sides)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 unit
Spedizione prevista il05 novembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
361,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
361,00 €
Spedizione prevista il05 novembre 2026Dettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
fitting
10 mm connector (connections on both sides)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Individual solvent supply installations often work with safety cabinets and and fume hoods. This cabinet wall duct can be used as the link between the inner and outer side of the safety cabinet with a max. wall thickness of 55 mm. Connection ends are 10 mm tube ends.
with 10 mm tubing connections on both sides, 22 mm diameter, 115 mm length
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BAH445830000Z268151SYNF724250
Slide Tray Cabinet Holds 12 Microscope Slide Trays
BAH445830000
Slide Tray Cabinet
description
10 mm connector (connections on both sides)
description
Holds 12 Microscope Slide Trays
description
H × W × D 12 in. × 12 in. × 12 in., 3 trays, clear
description
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 24/40
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
fitting
10 mm connector (connections on both sides)
fitting
-
fitting
-
fitting
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)