Documenti fondamentali
732974
Sigma-Aldrich
Methyl 6-fluorochromone-2-carboxylate
Sinonimo/i:
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7FO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
137-143 °C
Stringa SMILE
COC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C11H7FO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
IWYHARNYXQFPOB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)