732419
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylboronic acid MIDA ester
Sinonimo/i:
1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid, 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid MIDA ester, Methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
252-257 °C
Stringa SMILE
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CN(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2C=CC=C4)OC1=O
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)16-11-22(17-10-6-5-9-15(16)17)29(25,26)14-7-3-2-4-8-14/h2-11H,12-13H2,1H3
REUFZLUZOIJDBP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)