Documenti fondamentali
732079
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-aminophenyl)thiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
177-182 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12)
VCALEXDZEAGCPD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)