Documenti fondamentali
731617
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3BF7K
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 731617, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
278-291 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].Fc1cc(ccc1[B-](F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BF7.K/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15;/h1-3H;/q-1;+1
NKFIFIUHQRJHJP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)