Documenti fondamentali
259624
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoic hydrazide
98%
Scegli un formato
5 G
42,00 €
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
42,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CONHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
165-167 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
hydrazine
Stringa SMILE
NNC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromobenzoic hydrazide has been used in the preparation of:
  • {2-[1-oxo-3-(4-bromophenyl)-2-propenyl]hydrazide}-4-bromobenzoic acid[1]
  • {2,2′-[1,4-phenylenebis(1-oxo-2-propene-3,1-diyl)]dihydrazide}-p-bromobenzoic acid[1]
  • substituted pyrido[1,2-a]pyrimidine-2,4(3H)-diones (PPMDO)[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, photophysics, and electroluminescence of conjugated poly (p-phenylenevinylene) derivatives with 1, 3, 4-oxadiazoles in the backbone.
Mikroyannidis JA, et al.
Macromolecules, 36(25), 9295-9302 (2003)
Synthesis, characterization, and urease inhibition of 5-substituted-8-methyl-2H-pyrido [1, 2-a] pyrimidine-2, 4 (3H)-diones.
Rauf A, et al.
Medicinal Chemistry Research, 21(1), 60-74 (2012)