Documenti fondamentali
731005
Sigma-Aldrich
(S)-2-(4,5-Dihydro-4-isopropyl-2-oxazolyl)quinoline
97%
Sinonimo/i:
(S)-i-PrQuinox
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
75-80 °C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H16N2O/c1-10(2)14-9-18-15(17-14)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)16-13/h3-8,10,14H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
CCXYFOHSQUOJAN-CQSZACIVSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)