Documenti fondamentali
729779
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methoxyphenol
97%
Scegli un formato
1 G
87,50 €
87,50 €
Prezzo di listino125,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
87,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
87,50 €
Prezzo di listino125,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
77-82 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
UYDZUCNMZXCLJI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)