Documenti fondamentali
729450
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-5-iodobenzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
140-146 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
iodo
Stringa SMILE
COc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)