72915
Sodium 3-nitrobenzoate
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Nitrobenzoic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4.Na/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?