Documenti fondamentali
728241
Sigma-Aldrich
(Chloroethynyl)benzene
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Chloro-2-phenylacetylene, 1-Chloro-2-phenylethyne, Phenylethynyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Beilstein:
1856338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
GDWZLADUGAKASM-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)