Documenti fondamentali
72801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde oxime
≥97.0% (N)
Sinonimo/i:
4-Nitrobenzaldoxime
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH=NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13
Beilstein:
2047086
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (N)
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
128-131 °C
Stringa SMILE
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Altre note
Reagent (as tetramethylguanidine salt) for the cleavage of the 2-chlorophenyl protection in oligonucleotides in high yield with little or no nucleotide cleavage
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 4443-4443 (1978)
C.B. Reese et al.
Tetrahedron Letters, 2727-2727 (1978)