Documenti
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium iodide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.08
Beilstein:
9511928
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
98%
Forma fisica
crystals
Impurezze
<1.0% water
Stringa SMILE
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3