Documenti fondamentali
725609
Sigma-Aldrich
4-[N-(Methylaminoethyl)aminomethyl]styrene
>90%
Sinonimo/i:
N-(4-Vinylbenzyl)-N′-methylethane-1,2-diamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
>90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.553
Densità
1.009 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)