724742
1-Naphthalenethiol
99%
Sinonimo/i:
α-Naphthalenethiol, 1-Mercaptonaphthalene, 1-Naphthylthiol, Naphthalene-1-thiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Densità
1.158 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Sc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8S/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.