724408
1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for energy applications, ≥95%
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium thiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for energy applications
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impurezze
0.7% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.538
Punto di fusione
-28 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.24%
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[S-]C#N.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHNS/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1-3/h6-8H,3-5H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
SIXHYMZEOJSYQH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
403.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
206.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.