Documenti fondamentali
724173
Sigma-Aldrich
Palmitoleic acid-13C16
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
cis-9-Hexadecenoic acid-13C16
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)513CH=13CH(13CH2)713COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
0.5 °C (lit.)
Densità
0.950 g/mL at 20 °C
Spostamento di massa
M+16
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
SECPZKHBENQXJG-TXLJUQNKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)