Key Documents
724106
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl phosphorochloridate
95%
Sinonimo/i:
(R)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-dioxy)chlorophosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12ClO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
Punto di fusione
153-156 °C
InChI
1S/C20H12ClO2P/c21-24-22-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)23-24/h1-12H
OVSINNBCLPSKAZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)