Documenti
723924
Sigma-Aldrich
3-Bromopyrazole
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60-65 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
XHZWFUVEKDDQPF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3