Documenti fondamentali
WHA10417506
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 8 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 25 mm diam
Scegli un formato
1 EACH
92,00 €
92,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
92,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
92,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. (25 mm), pore size 8.0 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Whatman 10417506
Diametro
(25 mm)
Dimensione pori
8.0 μm pore size
Applicazioni
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Caratteristiche e vantaggi
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
Note legali
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)