723169
Bis[2-(2′-bromoisobutyryloxy)ethyl]disulfide
Sinonimo/i:
(BiBOE)2S2, ATRP (Bio)degradable Initiator, BiBOEDS
Scegli un formato
53,00 €
Prezzo di listino106,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
53,00 €
Prezzo di listino106,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.529
Densità
1.478 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(Br)C(=O)OCCSSCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C12H20Br2O4S2/c1-11(2,13)9(15)17-5-7-19-20-8-6-18-10(16)12(3,4)14/h5-8H2,1-4H3
PXBWWYBXPGZCHC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Protocolli
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.