Documenti fondamentali
806366
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide)
carboxylic acid, thiol
Sinonimo/i:
PNIPAAM, PNIPAM
Scegli un formato
1 G
224,00 €
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
224,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7O2(C6H11NO)nSH
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
Mn 6,000
Ind. polidispersione
≤1.2
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Novel polymer for development of thermosensitive coated micro/nano materials[1] including thermoresponsive polymeric drug delivery systems.[2] The thiol functional group can be used to conjugate to a variety of biomolecules, as well as thiol-ene click chemistry.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chung JE, et al.
Colloids Surf., B9(37) (1997)
Wei HH, et al.
Biomaterials, 28(1), 9-9 (2007)