Documenti fondamentali
722596
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-iodonicotinaldehyde
Scegli un formato
1 G
178,00 €
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
178,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClINO
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-92 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)