72243
Nickel(II) bromide trihydrate
98% (AT)
Sinonimo/i:
Nickel dibromide hydrate, Nickelous bromide
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
98% (AT)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.3H2O/h2*1H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Development of di and polynuclear lead (II) salen (or reduced salen) complexes having PbO2M (M= Cu/Ni) cores: Synthetic strategies and structures: Investigates the synthesis and structural features of polynuclear lead(II) and Nickel(II) bromide trihydrate complexes (Banerjee et al., 2022).
- The synthesis, structure, and magnetic properties of nickel (II) 6-coordinate species with several substituted aniline ligands: Studies the synthesis and magnetic properties of Nickel(II) bromide trihydrate complexes, emphasizing their potential applications (Meehan et al., 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?