Documenti
722294
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-chlorophenyl)benzoate
95%
Sinonimo/i:
4′-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
115-120 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3