Documenti fondamentali
720577
Sigma-Aldrich
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-Borono-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BFO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
112-116 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(F)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BFO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
APHPXZJIUTVQNC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)