Documenti fondamentali
720569
Sigma-Aldrich
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Sinonimo/i:
4-(2-Carboxy-(E)-ethenyl)benzeneboronic acid, 4-(E-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Scegli un formato
1 G
151,90 €
151,90 €
Prezzo di listino217,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
151,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
151,90 €
Prezzo di listino217,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
187-193 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H9BO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6,13-14H,(H,11,12)/b6-3+
IEMLKNHGGSYOMP-ZZXKWVIFSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of nickel thiocyanate pyridylphenylpropenate polymeric complex
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)