Key Documents
719994
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
275-280 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
ketal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1(CCC2(CC1)OCCO2)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c10-8(7(11)12)1-3-9(4-2-8)13-5-6-14-9/h1-6,10H2,(H,11,12)
HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)