Documenti fondamentali
718998
Sigma-Aldrich
(Pyrrolidinium-1-ylmethyl)trifluoroborate
internal salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11BF3N
Peso molecolare:
152.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 718998, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
solid
Punto di fusione
87-104 °C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)C[NH+]1CCCC1
InChI
1S/C5H10BF3N/c7-6(8,9)5-10-3-1-2-4-10/h1-5H2/q-1/p+1
IYJIUAKWLMMDRX-UHFFFAOYSA-O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)