Documenti fondamentali
718920
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-cyano-4-pyridinylboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
2-Chloro-3-cyano-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14BClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
90-97 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(Cl)c2C#N
InChI
1S/C12H14BClN2O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-16-10(14)8(9)7-15/h5-6H,1-4H3
YYPZHORJYDCOSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)