Documenti fondamentali
717215
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylindazole
97%
Sinonimo/i:
N-Methyl-3-bromoindazole
Scegli un formato
1 G
305,20 €
305,20 €
Prezzo di listino436,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
305,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
305,20 €
Prezzo di listino436,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
35-40 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cn1nc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10-11/h2-5H,1H3
NRDWKILCVWZZDP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)