Documenti fondamentali
716308
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
2-Methylthiazole 4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
54-58 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1csc(C)n1
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-4-11-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3
QWWPUBQHZFHZSF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)