Documenti fondamentali
716162
Sigma-Aldrich
Ethyl(phenylsulfonylmethyl-13C) ether
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO213CH2OCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCO[13CH2]S(=O)(=O)c1ccccc1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)