Documenti
716138
Sigma-Aldrich
2-Amino-1-butanol-1,1-d2
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(NH2)CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
172-174 °C (lit.)
Punto di fusione
-2 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C(N)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/i3D2
JCBPETKZIGVZRE-SMZGMGDZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup