Vai a
447331
N-Vinylformamide
98%
Sinonimo/i:
N-Ethenylformamide, N-VFA, N-Vinyl-N-formylmethanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
49,50 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HCONHCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
49,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
~0.1 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
98%
contains
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)NC=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2-3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
ZQXSMRAEXCEDJD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Vinylformamide is a vinyl monomer with high reactivity and water solubility. It can be used as a monomer to synthesize specialty polymers with stimuli-responsive behavior. It is biocompatible and suitable for use in drug delivery systems, tissue engineering, and controlled-release applications. It also finds application in the field of batteries, adhesives, coatings, biosensors, and water treatment.
Application
N-Vinylformamide can be used: ·
  • As a monomer to synthesize poly (N-vinylformamide) (PNVF) based hydrogels that can be used for controlled drug delivery.
  • To synthesize an aqueous binder for Li4Ti5O12(LTO) anodes in lithium-ion batteries. This helps to enhance the stability and specific capacity of the electrodes.
  • To fabricate biocompatible coating for medical devices.
  • To fabricate polypropylene membranes for continuous removal of organic micropollutants from water. N-vinylformamide enhances the adsorption affinity of the membrane by inducing multiple hydrophilic and hydrogen bonding sites on the surface.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
731129112062143626
description
98%
description
≥99%
description
98%
description
99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
98%
assay
99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5305 (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
mp
63-67 °C, 60-63 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
mp
-
contains
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
contains
-
contains
-
contains
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
215.6 °F
flash_point_c
102 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-12-7
CAS No.
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf