Documenti fondamentali
715646
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(methylamino)piperidine
96%
Sinonimo/i:
3-(Methylamino)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.467
Densità
0.983 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • TRPV1 antagonists
  • Aminopiperidines as iNOS inhibitors
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)