Key Documents
715360
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1-13C sulfide
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
(Phenylthio)ethylene-1-13C
About This Item
Formula condensata:
C6H5S13CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
liquid
P. eboll.
94-95 °C/25 mmHg
Densità
1.049 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=[13CH]Sc1ccccc1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup