Documenti fondamentali
714801
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-cyanothiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
204-208 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)