714798
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
(3-Bromophenyl)trimethylsilane
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.532
Densità
1.230 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
JXQZFRPARQBDKV-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)