Documenti fondamentali
714445
Sigma-Aldrich
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
59-64 °C
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)