Documenti fondamentali
712930
Sigma-Aldrich
3-Cyanophthalide
98%
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-3-oxo-1-isobenzofurancarbonitrile, 3-Cyano-3H-isobenzofuranone
Scegli un formato
1 G
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
165,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.14
Beilstein:
4292885
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
98%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
nitrile
Stringa SMILE
O=C1OC(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C9H5NO2/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-4,8H
PUIVIZQHTBRFTR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)