Documenti fondamentali
712558
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol maleimide
750
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, MeO-PEG-Mal, PEG-maleimide, mono-Methyl polyethylene glycol 2-maleimidoethyl ether
Scegli un formato
250 MG
222,00 €
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
222,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
PEG average Mn 750
Estremità Ω
maleimide
Estremità α
methoxy
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.