Documenti fondamentali
43437
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95% (H-NMR, HPLC)
Scegli un formato
100 G
319,00 €
1 KG
2.870,00 €
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
319,00 €
1 KG
2.870,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (H-NMR, HPLC)
Impurezze
≤1% water
Punto di fusione
-6 °C
Stringa SMILE
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.