Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 286,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1750,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H40N2O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.63
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9676381
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥90.0% (TLC)
mp
128-134 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C22H40N2O7S/c25-19(13-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-32)23-14-10-9-12-18(22(30)31)24(16-20(26)27)17-21(28)29/h18,32H,1-17H2,(H,23,25)(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI key
DFNBCRSGLOPDAH-SFHVURJKSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90.0% (TLC) | description - | description Sigma Grade, ≥99% | description Redi-Dri™, ≥99%, free-flowing |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥90.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥99% |
| mp 128-134 °C | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-12-mercaptododecanamide ≥90.0% (TLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/421/384/d2cb2cfc-59fa-44f9-832b-65e9af62ebaf/640/d2cb2cfc-59fa-44f9-832b-65e9af62ebaf.png)