710954
1,4-Dibromobutane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Br(13CH2)4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-20 °C
Densità
1.841 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Br[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
ULTHEAFYOOPTTB-JCDJMFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?