Documenti fondamentali
710539
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)nickel
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Densità
1.129 g/mL at 25 °C
1.15 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Ni].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Ni/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
OIYDMFLWYJTIRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Phosphine ligand for cross coupling
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)